Läs mer
D-Neopterin, TRC
Produktkod. 30137232
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137232 2.5 mg
30134765 25 mg
30007618 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137232 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN3900052.5MG
 Begränsad artikel
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2009-64-5
Molekylformel C9 H11 N5 O4
Molekylvikt (g/mol) 253.21
Synonym 4(3H)-Pteridinone, 2-amino-6-[(1S,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-, 1,2,3-Propanetriol, 1-(2-amino-4-hydroxy-6-pteridinyl)-, D-erythro- (8CI), 4(1H)-Pteridinone, 2-amino-6-(1,2,3-trihydroxypropyl)-, [S-(R*,S*)]-, 4(1H)-Pteridinone, 2-amino-6-[(1S,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]- (9CI), Neopterin (7CI), 2-Amino-6-[(1S,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-4(3H)-pteridinone, 2-Amino-4-hydroxy-6-(1,2,3-trihydroxypropyl)pteridine, 2-Amino-6-((1S,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl)-4(8H)-pteridone, 6-(D-erythro-1,2,3-Trihydroxypropyl)pterin, 6-D-erythro-Neopterin, D-(+)-Neopterin, D-Neopterin, D-erythro-Neopterin
IUPAC-namn (1S,2R)-1-(2-amino-4-hydroxypteridin-6-yl)propan-1,2,3-triol
LEDER Nc1nc(O)c2nc(cnc2n1)[C@H](O)[C@H](O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Neopterin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11N5O4/c10-9-13-7-5(8(18)14-9)12-3(1-11-7)6(17)4(16)2-15/h1,4,6,15-17H,2H2,(H3,10,11,13,14,18)/t4-,6+/m1/s1
Formel vikt 253.0811
Procent renhet >95%