Läs mer
D-Nipecotic acid, 96+%
Produktkod. 15423908
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15423908 1 g 1g
15433908 5 g 5g
15443908 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15423908 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57434.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25137-00-2 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25137-00-2
Molekylformel C6H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 129.159
MDL-nummer MFCD01630787
InChI-nyckel XJLSEXAGTJCILF-RXMQYKEDSA-N
Synonym r-piperidine-3-carboxylic acid, r---nipecotic acid, r-nipecotic acid, 3r-piperidine-3-carboxylic acid, r---3-piperidinecarboxylic acid, --nipecotic acid, d--nipecotic acid, 3r---piperidine-3-carboxylic acid, r-3-piperidinecarboxylic acid, 3r-nipecotic acid
PubChem CID 1796510
ChEBI CHEBI:221278
IUPAC-namn (3R)-piperidin-3-karboxylsyra
LEDER C1CC(CNC1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Nipecotic acid
Smältpunkt 250°C to 255°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 129.16
Optisk rotation −5° (c=1 in Water)
Procent renhet ≥96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.