Läs mer
D-(-)-Norgestrel Beta-D-Glucuronid Metylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(-)-Norgestrel beta-D-Glucuronide Methyl Ester |
| Analyt- eller komponentnamn | D-(-)-Norgestrel beta-D-Glucuronide Methyl Ester |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C28H38O8 |
| Synonym | 17-Ethynyl-18-methyl-19-nortestosterone Glucuronide Methyl Ester, Levonorgestrel Glucuronide Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C28H38O8/c1-4-27-12-10-18-17-9-7-16(29)14-15(17)6-8-19(18)20(27)11-13-28(27,5-2)36-26-23(32)21(30)22(31)24(35-26)25(33)34-3/h2,14,17-24,26,30-32H,4,6-13H2,1,3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-,23+,24-,26-,27-,28-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | O=C1CC[C@@]2([H])C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(CC)[C@]3(CC[C@]4(C#C)O[C@@H]5O[C@H](C(OC)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)[H])=C1 |
| IUPAC-namn | metyl (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(((8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-etyl-17-etynyl-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-karboxylat |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Visa mer |