missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D-(-)-Norgestrel, TRC

Produktkod. 30007621
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007621 50 mg
30011850 500 mg
30011952 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30007621 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN68951050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 797-63-7
Molekylvikt (g/mol) 312.45
Synonym Levonorgestrel, (17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, (-)-Norgestrel, 13-Ethyl-17-ethynyl-17β-hydroxy-4-gonen-3-one, 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, 13-Ethyl-17α-ethynyl-17-hydroxygon-4-en-3-one, 13-Ethyl-17α-ethynylgon-4-en-17β-ol-3-one, 13β-Ethyl-17α-ethynyl-17β-hydroxygon-4-en-3-one, 17α-Ethynyl-13-ethyl-19-nortestosterone, 17α-Ethynyl-13β-ethyl-3-oxo-4-estren-17β-ol, 17α-Ethynyl-17-hydroxy-18-methylestr-4-en-3-one, 17α-Ethynyl-18-homo-19-nortestosterone, 17α-Ethynyl-18-methyl-19-nortestosterone, 17β-Hydroxy-18-methyl-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, 18-Methyl-17α-ethynyl-19-nortestosterone, 18-Methylnorethindrone, 19-Nortestosterone, 17-ethynyl-18-methyl-, D-(-)-Norgestrel, D-Norgestrel, Dexnorgestrel, Femilis, Femilis Slim, Follistrel, Jadelle, Levonorgestrel, Levonova, Lng-IUS, Microlut, Microluton, Microval, Mirena, Norgeston, Norgestrelem, Norlevo, Norplant, Norplant 2, Norplant II, Postinor 2, Wy 5104, d-(17α)-17-Hydroxy-13-ethyl-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one
IUPAC-namn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-17-hydroxy-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
LEDER CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Levonorgestrel
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C21 H28 O2
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formel vikt 312.2089
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.