Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-norleucin, 99 %
Produktkod. 11358065
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358065 5 g 5g
11348065 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358065 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer L08257.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 327-56-0 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 327-56-0
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00008099
InChI-nyckel LRQKBLKVPFOOQJ-RXMQYKEDSA-N
Synonym d-norleucine, h-d-nle-oh, r-2-aminohexanoic acid, d-2-aminohexanoic acid, d---norleucine, 2r-2-aminohexanoic acid, unii-vp8g7lx265, norleucine, norleucine, d--, d-nor-leucine
PubChem CID 456468
ChEBI CHEBI:42101
IUPAC-namn (2R)-2-aminohexansyra
LEDER CCCC[C@@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(-)-Norleucine
Smältpunkt >300°C
Beilstein 1721749
Merck Index 14,6706
Kvantitet 5 g
Formel vikt 131.18
Optisk rotation −23° (c=5 in 5N HCl)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.