Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-Norvaline, 99 %
Produktkod. 11405427
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11405427 5 g 5g
11495417 1 g 1g
11415427 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11405427 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B23444.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2013-12-9 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2013-12-9
Molekylformel C5H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 117.15
MDL-nummer MFCD00008097
InChI-nyckel SNDPXSYFESPGGJ-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-norvaline, d--norvaline, 2r-2-aminopentanoic acid, h-d-nva-oh, d---norvaline, d-2-aminovaleric acid, d-2-aminopentanoic acid, r-2-aminovaleric acid, r-2-aminopentanoic acid, d-ape
PubChem CID 439575
ChEBI CHEBI:28804
IUPAC-namn (2R)-2-aminopentansyra
LEDER CCC[C@@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Norvaline
Smältpunkt >300°C
Beilstein 1721161
Merck Index 14,6716
Kvantitet 5 g
Formel vikt 117.15
Optisk rotation −25° (c=10 in 20% HCl)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.