Läs mer
D-Norvaline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Norvaline |
| CAS | 2013-12-9 |
| Molekylformel | C5 H11 N O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Norvaline','D- (8CI), (2R)-2-Aminopentanoic acid, (R)-2-Aminopentanoic acid, (R)-Norvaline, D-α-Aminovaleric acid, (R)-(-)-2-Aminopentanoic acid, (R)-2-Aminovaleric acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1 |
| LEDER | CCC[C@@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-aminopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 117.146 |
| Formel vikt | 117.079 |