Läs mer
D-(+)-Octopine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(+)-Octopine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N4O4/c1-5(7(14)15)13-6(8(16)17)3-2-4-12-9(10)11/h5-6,13H,2-4H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)(H4,10,11,12)/t5-,6+/m1/s1 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 246.1328 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |