Läs mer
D-Ornithine hydrochloride, 98+%
Produktkod. 11310224
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11310224 5 g 5g
11300224 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11310224 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00793.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 16682-12-5 | C5H13ClN2O2 | 168.621 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16682-12-5
Molekylformel C5H13ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 168.621
MDL-nummer MFCD00012917
InChI-nyckel GGTYBZJRPHEQDG-PGMHMLKASA-N
Synonym d-ornithine monohydrochloride, d-ornithine hydrochloride, d-ornithine hcl, h-d-orn-oh.hcl, r-ornithine hydrochloride, d-ornithine, monohydrochloride, l---ornithine hydrochloride, r-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, 2r-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hcl
PubChem CID 443122
ChEBI CHEBI:4221
IUPAC-namn (2R)-2,5-diaminopentanoic acid;hydrochloride
LEDER C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Ornithine hydrochloride
Smältpunkt 237°C (decomposition)
Beilstein 4153339
Kvantitet 5 g
Formel vikt 168.62
Optisk rotation −23° (c=5 in 5N HCl)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.