Läs mer
D-Ornithine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Ornithine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m1./s1 |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 168.0666 |
| Frakt skick | Room Temperature |