Läs mer
D-p-Hydroxyphenylglycinamide (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide |
| CAS | 54397-23-8 |
| Molekylformel | C8 H10 N2 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide, Benzeneacetamide, α-amino-4-hydroxy-, (αR)-, Benzeneacetamide, α-amino-4-hydroxy-, (R)-, (αR)-α-Amino-4-hydroxybenzeneacetamide, (R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide, (R)-α-Amino-4-hydroxybenzeneacetamide, 4-Hydroxy-(R)-phenylglycinamide, D-p-Hydroxyphenylglycinamide, D-α-Amino-p-hydroxyphenylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O2/c9-7(8(10)12)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4,7,11H,9H2,(H2,10,12)/t7-/m1/s1 |
| LEDER | N[C@@H](C(=O)N)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.18 |
| Formel vikt | 166.0742 |