Läs mer
D-Panthenol, 98+%
Produktkod. 11418417
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418417 100 g 100g
11428417 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11418417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18499.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 81-13-0 | C9H19NO4 | 205.25 g/mol
D-Panthenol används som prekursorer i biosyntesen av koenzym A. D-Panthenol och D-Pantothenic acid används i en mängd olika hudskyddsprodukter. D-pantotensyra har en roll i att kontrollera keratinocytproliferation och differentiering. D-Panthenol används för studier av hudskyddsemulsioner från UV-strålning och som fuktbevarande medel. Det används också i krämer, lotioner, schampon, balsam och kroppstvättar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-Panthenol används som prekursorer i biosyntesen av koenzym A. D-Panthenol och D-Pantothenic acid används i en mängd olika hudskyddsprodukter. D-pantotensyra har en roll i att kontrollera keratinocytproliferation och differentiering. D-Panthenol används för studier av hudskyddsemulsioner från UV-strålning och som fuktbevarande medel. Det används också i krämer, lotioner, schampon, balsam och kroppstvättar.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten och
löslig i alkohol.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Det är hygroskopiskt till sin natur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81-13-0
Molekylformel C9H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 205.25
MDL-nummer MFCD00065006
InChI-nyckel SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N
Synonym dexpanthenol, d-panthenol, pantothenol, bepanthen, d-pantothenyl alcohol, ilopan, +-panthenol, bepanthene, panthoderm, thenalton
PubChem CID 131204
ChEBI CHEBI:27373
IUPAC-namn (2R)-2,4-dihydroxi-N-(3-hydroxipropyl)-3,3-dimetylbutanamid
LEDER CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Panthenol
Densitet 1.162
Kokpunkt 118°C to 120°C (0.02 mmHg)
Flampunkt 159°C (318°F)
Brytningsindex 1.499
Kvantitet 100 g
Beilstein 1724947
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,2947
Löslighetsinformation Fully miscible in water and soluble in alcohol.
Optisk rotation −30° (c=5 in Water)
Formel vikt 205.26
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.