Läs mer
D-Panthenol, MedChemExpress
Produktkod. 16432339
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16432339 1 g
1 options
Produktkod. 16432339 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1391
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress D-Panthenol is the biologically-active alcohol of pantothenic acid, which leads to an elevation in the amount of coenzyme A in the cell.
D-Panthenol is the biologically-active alcohol of pantothenic acid, which leads to an elevation in the amount of coenzyme A in the cell.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Panthenol
CAS 81-13-0
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H19NO4
Kvantitet 1 g
Synonym Dexpanthenol
Löslighetsinformation Ethanol : 110 mg/mL (535.93 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33 mg/mL (160.78 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(NCCCO)[C@H](O)C(C)(C)CO
Molekylvikt (g/mol) 205.25
Formel vikt 205.25
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Viscous Liquid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation