Läs mer
D-(-)-Pantolakton, 99 %
Produktkod. 11322827
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322827 25 g 25g
11312827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15983.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 599-04-2 | C6H10O3 | 130,143 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 599-04-2
Molekylformel C6H10O3
Molekylvikt (g/mol) 130.143
MDL-nummer MFCD00005392
InChI-nyckel SERHXTVXHNVDKA-BYPYZUCNSA-N
Synonym d---pantolactone, r-pantolactone, d-pantolactone, r-pantoyl lactone, d---pantoyl lactone, pantothenic lactone, r-3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2 3h-one, unii-j288d7o0js, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, 3r, r---pantolactone
PubChem CID 439368
ChEBI CHEBI:16719
IUPAC-namn (3R)-3-hydroxi-4,4-dimetyloxolan-2-on
LEDER CC1(COC(=O)C1O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(-)-Pantolactone
Smältpunkt 89 °C till 91 °C
Kokpunkt 120 °C till 122 °C (15 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 80957
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,7013
Optisk rotation −51° (c=3 i vatten)
Formel vikt 130.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.