Läs mer
D-(-)-Pantolakton, TRC
Produktkod. 30425873
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30425873 250 g
1 options
Produktkod. 30425873 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP182500250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pantolactone
CAS 599-04-2
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C6 H10 O3
Kvantitet 250 g
Synonym D-(-)-Pantolactone2(3H)-Furanone','dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-','(3R)-, 2(3H)-Furanone','dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-','(R)-, 2(3H)-Furanone','dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-','D-(-)- (8CI), (3R)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, (-)-(R)-Pantolactone, (-)-2-Hydroxy-3,3-dimethyl-γ-butyrolactone, (-)-Pantolactone, (-)-Pantoyl lactone, (3R)-Tetrahydro-3-hydroxy-4,4-dimethylfuran-2-one, (R)-(-)-Pantolactone, (R)-3-Hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one, (R)-Pantolactone, (R)-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone, D-(-)-Pantolactone, D-(-)-Pantoyl lactone, D-(-)-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone, D-Pantolactone, D-Pantoyl lactone, Pantolactone, Pantothenic lactone, Pantoyl lactone, l-Pantoyl lactone
InChI formel InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
LEDER CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O
IUPAC-namn (3R)-3-hydroxy-4,4-dimetyloxolan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 130.14
Formel vikt 130.063