Läs mer
D-Pantothenic acid calcium salt, 98%
Produktkod. 11417957
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11417957
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16609.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 137-08-6 | C18H34CaN2O11 | 494.551 g/mol
Vitamin B-5D-Pantotensyra kalciumsalthydrat fungerar som en prekursor i biosyntesen av koenzym A. Det involverade också i nedbrytningen av fettsyror, framställning av hem och signalsubstansen acetylkolin. Det är involverat i regleringen av genuttryck och i signaltransduktion. Vidare används det i sfingolipider, kolesterol och steroidhormoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Vitamin B-5D-Pantotensyra kalciumsalthydrat fungerar som en prekursor i biosyntesen av koenzym A. Det involverade också i nedbrytningen av fettsyror, framställning av hem och signalsubstansen acetylkolin. Det är involverat i regleringen av genuttryck och i signaltransduktion. Vidare används det i sfingolipider, kolesterol och steroidhormoner.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Luft-, ljus- och fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137-08-6
Molekylformel C18H34CaN2O11
Molekylvikt (g/mol) 494.551
MDL-nummer MFCD00002766
InChI-nyckel KUKRZUPDYACRAM-GXIDORRSSA-L
Synonym calcium 3-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido propanoate hydrate, d-pantothenic acid calcium salt hydrate, calcium hydrate dipantothenate, calcium bis 3-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl amino propanoate hydrate
PubChem CID 16211719
IUPAC-namn kalcium;3-[[(2R)-2,4-dihydroxi-3,3-dimetylbutanoyl]amino]propanoat;hydrat
LEDER CC(C)(CO)C(C(=O)NCCC(=O)[O-])O.CC(C)(CO)C(C(=O)NCCC(=O)[O-])O.O.[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Pantothenic acid calcium salt hydrate
Smältpunkt ∼138°C (decomposition)
Beilstein 3769272
Merck Index 14,7015
Löslighetsinformation Soluble in water.
Kvantitet 500 g
Formel vikt 476.54
Optisk rotation +27° (c=5 in Water)
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.