Läs mer
D-pantotensyra kalciumsalt, cellkulturreagenskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11421971 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421971 100 g 100g
11431971 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11421971 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219472180
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 2219-30-9
Molekylformel C5H12ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 185.666
InChI-nyckel CZDHUFYOXKHLME-DFWYDOINSA-N
Synonym d-penicillamine hydrochloride, penicillamine hydrochloride, distamine, unii-5n9jk529zj, usaf el-23, usaf a-1705, d---penicillamine hydrochloride, d-valine, 3-mercapto-, hydrochloride, valine, 3-mercapto-, hydrochloride, d
PubChem CID 92173
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-metyl-3-sulfanylbutansyra;hydroklorid
LEDER CC(C)(C(C(=O)O)N)S.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Pantothenic acid
Kvantitet 100 g
Formel vikt 238.3
Kvalitet Cellkulturreagens
Densitet 0.5g/cm3