Läs mer
D-pantotensyra kalciumsalt, cellkulturreagenskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11431971 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11431971
Brand: MP Biomedicals 0219472190
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 2219-30-9
Molekylformel C5H12ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 185.666
InChI-nyckel CZDHUFYOXKHLME-DFWYDOINSA-N
Synonym d-penicillamine hydrochloride, penicillamine hydrochloride, distamine, unii-5n9jk529zj, usaf el-23, usaf a-1705, d---penicillamine hydrochloride, d-valine, 3-mercapto-, hydrochloride, valine, 3-mercapto-, hydrochloride, d
PubChem CID 92173
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-metyl-3-sulfanylbutansyra;hydroklorid
LEDER CC(C)(C(C(=O)O)N)S.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Pantothenic acid
Kvantitet 500 g
Formel vikt 238.3
Kvalitet Cellkulturreagens
Densitet 0.5g/cm3