Specifications
| CAS | 137-08-6 |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | C18H32CaN2O10 |
| MDL-nummer | MFCD00002766 |
| Synonym | calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (1g/2,8 ml; pH i en 5% vattenlösning är 7,2–8,0; CO2-fritt vatten: 8,7), glycerol; Lätt löslig i etanol eller aceton. |
| InChI-nyckel | FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L |
| LEDER | [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O |
| IUPAC-namn | kalciumbis(3-[(2R)-2,4-dihydroxi-3,3-dimetylbutanamido]propanoat) |
| Show More |