Läs mer
D-pantotensyra, kalciumsalt, MP Biomedicals
Produktkod. 11493180 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493180 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11493180 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210122880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7805.00 SEK
    7431.23 SEK / 100g
    Save 373.77 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-02-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Pantothenic Acid, Calcium Salt
CAS 137-08-6
Molekylformel C18H32CaN2O10
MDL-nummer MFCD00002766
Synonym calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
InChI-nyckel FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
LEDER [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
IUPAC-namn kalciumbis(3-[(2R)-2,4-dihydroxi-3,3-dimetylbutanamido]propanoat)
Molekylvikt (g/mol) 476.54
Kvantitet 100 g
PubChem CID 131847364
Formel vikt 476.53