Läs mer
D-pantotensyra kalciumsalt, USP kvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11483180 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483180 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11483180 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210122805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3215.00 SEK
    3061.30 SEK / 5g
    Save 153.70 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-02-2027
Vitamin B5 av hög renhetskvalitet USP , avgörande som en prekursor i biosyntesen av koenzym A.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Pantothenic acid calcium salt
CAS 137-08-6
Färg Vitt
Molekylformel C18H32CaN2O10
MDL-nummer MFCD00002766
Synonym calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
InChI-nyckel FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
LEDER [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
IUPAC-namn kalciumbis(3-[(2R)-2,4-dihydroxi-3,3-dimetylbutanamido]propanoat)
Molekylvikt (g/mol) 476.54
Kvantitet 5 g
PubChem CID 131847364
Formel vikt 238.3
Kvalitet USP
Fysisk form Pulver