Läs mer
D-Pantothenic acid hemicalcium salt, MedChemExpress
Produktkod. 16471478
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16471478 5 g
1 options
Produktkod. 16471478 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0681
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
MedChemExpress D-Pantothenic acid hemicalcium salt (Vitamin B5 calcium salt), a vitamin, can reduce the patulin content of the apple juice.
D-Pantothenic acid hemicalcium salt (Vitamin B5 calcium salt), a vitamin, can reduce the patulin content of the apple juice.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Pantothenic acid hemicalcium salt
CAS 137-08-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H16NO5.1/2Ca
Kvantitet 5 g
Synonym Calcium pantothenate Calcium D-pantothenate Vitamin B5 calcium salt
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (419.69 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (419.69 mM)
LEDER O[C@@H](C(NCCC([O-])=O)=O)C(C)(C)CO.[0.5Ca2+]
Molekylvikt (g/mol) 238.27
Formel vikt 238.27
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder