Läs mer
D-Pantothenic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Pantothenic acid sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO5.Na/c1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;+1/p-1/t7-;/m0./s1 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Formel vikt | 241.0926 |
| Frakt skick | Room Temperature |