missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D-Pemetrexed Dimethyl Diester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Pemetrexed Dimethyl Diester |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25N5O6/c1-32-16(28)10-9-15(21(31)33-2)25-19(29)13-6-3-12(4-7-13)5-8-14-11-24-18-17(14)20(30)27-22(23)26-18/h3-4,6-7,11,15H,5,8-10H2,1-2H3,(H,25,29)(H4,23,24,26,27,30)/t15-/m1/s1 |
| Formel vikt | 455.1805 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?