Läs mer
D-(-)-Penicillamine, 98%, Thermo Scientific™
847.95 SEK - 11817.86 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 52-67-5 |
|---|---|
| Molekylformel | C5H11NO2S |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.208 |
| MDL-nummer | MFCD00064302 |
| InChI-nyckel | VVNCNSJFMMFHPL-VKHMYHEASA-N |
| Synonym | d-penicillamine, penicillamine, cuprimine, d---penicillamine, depen, 3-mercapto-d-valine, cuprenil, d-penamine, --penicillamine, d-mercaptovaline |
| PubChem CID | 5852 |
| ChEBI | CHEBI:7959 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutanoic acid |
| LEDER | CC(C)(C(C(=O)O)N)S |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11460303
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11446.06 |
5g |
847.95 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
11470303
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11446.14 |
25g |
3538.68 SEK
25g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
11480303
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11446.22 |
100g |
11817.86 SEK
100g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilityIt is freely soluble in water, slightly soluble in alcohol, insoluble in chloroform, ether, acetone, benzene, and in carbon tetrachloride.
Notes
Stable under normal conditions. Incompatabile to strong oxidizing agents. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: 2 - 8°C.
Kemiska identifierare
| C5H11NO2S | |
| MFCD00064302 | |
| d-penicillamine, penicillamine, cuprimine, d---penicillamine, depen, 3-mercapto-d-valine, cuprenil, d-penamine, --penicillamine, d-mercaptovaline | |
| CHEBI:7959 | |
| CC(C)(C(C(=O)O)N)S |
Specifikationer
| D- (-)-Penicillamine | |
| Unpleasant | |
| MFCD00064302 | |
| 14,7088 | |
| It is freely soluble in water,slightly soluble in alcohol,insoluble in chloroform,ether,acetone,benzene,and in carbon tetrachloride. | |
| −63° (c=1 in 1N NaOH) | |
| (2S)-2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutanoic acid | |
| 5852 | |
| 149.21 |
| 52-67-5 | |
| C5H11NO2S | |
| 1722375 | |
| d-penicillamine, penicillamine, cuprimine, d---penicillamine, depen, 3-mercapto-d-valine, cuprenil, d-penamine, --penicillamine, d-mercaptovaline | |
| VVNCNSJFMMFHPL-VKHMYHEASA-N | |
| CC(C)(C(C(=O)O)N)S | |
| 149.208 | |
| CHEBI:7959 | |
| 99% |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P280-P285-P302+P352-P304+P341-P305+P351+P338-P332+P313-P342+P311-P362-P501c
H315-H319-H334
missing translation for 'einecsNumber' : 200-148-8
missing translation for 'rtecsNumber' : YV9425000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold