Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Penicillamin, 99 %, specificerat enligt Ph.Eur. och USP
Produktkod. 10061450 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10061450 5 g Glasflaska 5g
10224750 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10061450 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 129740050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52-67-5 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52-67-5
Molekylformel C5H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 149.21
MDL-nummer MFCD00064302
InChI-nyckel VVNCNSJFMMFHPL-VKHMYHEASA-N
Synonym d-penicillamine, penicillamine, cuprimine, d---penicillamine, depen, 3-mercapto-d-valine, cuprenil, d-penamine, --penicillamine, d-mercaptovaline
PubChem CID 5852
ChEBI CHEBI:7959
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-metyl-3-sulfanylbutansyra
LEDER CC(C)(C(C(=O)O)N)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(-)-Penicillamine
Namnnotering 99+%
Abs. 0.07 max. (c=0.2, H2O, 1 cm cell) at 268nm
Smältpunkt 212.0°C
Färg Vitt
pH 4.5 to 5.5 (1% soln.)
Tändningsrester 0.1% max
Förlust vid torkning 0.5% max. (1 g, 60°C, 670 Pa) (P2O5)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.0 to 102% (USP)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2C(SH)CH(NH2)CO2H
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 7197
Specifikt rotationsförhållande −65° (20°C c=5,1M NaOH,on dry)
Specifik rotation − 65.00
Löslighetsinformation Solubility in water: 11.1% (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol,insoluble in ether,benzene,acetone,carbon tetra,chloride
Formel vikt 149.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • D(-)-Penicillamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.