Läs mer
D-Penicillamine Disulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Penicillamine disulfide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20N2O4S2/c1-9(2,5(11)7(13)14)17-18-10(3,4)6(12)8(15)16/h5-6H,11-12H2,1-4H3,(H,13,14)(H,15,16)/t5-,6-/m0/s1 |
| Formel vikt | 296.0864 |