Läs mer
D-Penicillamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Penicillamine Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2S.ClH/c1-5(2,9)3(6)4(7)8;/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 185.0277 |