Läs mer
D-Penicillamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Penicillamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m0/s1 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 149.051 |
| Frakt skick | Room Temperature |