Läs mer
D-Phenyl-d5-alanine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Phenylalanine-d5 |
| CAS | 362049-55-6 |
| Molekylformel | C9 D5 H6 N O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | (2 R)-2-Amino-3-phenylpropanoic Acid-d5, (R)-3-Phenyl-2-aminopropanoic Acid-d5, (R)-Phenylalanine-d5, D-(+)-Phenylalanine-d5, D-alpha-Amino-beta-phenylpropionic Acid-d5, (2 R)-2-Amino-3-(phenyl-d5)propanoic acid, (2 R)-2-Amino-3-(phenyl-d5)propanoic acid, (2 R)-2-Amino-3-(phenyl-d5)propanoic acid, (2 R)-2-Amino-3-(phenyl-d5)propanoic acid, (2 R)-2-Amino-3-(phenyl-d5)propanoic acid, (2 R)-2-Amino-3-(phenyl-d5)propanoic acid, (2 R)-2-Amino-3-(phenyl-d5)propanoic acid, (2 R)-2-Amino-3-(phenyl-d5)propanoic acid, (2 R)-2-Amino-3-(phenyl-d5)propanoic acid, (2 R)-2-Amino-3-(phenyl-d5)propanoic acid, (2 R)-2-Amino-3-(phenyl-d5)propanoic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8 H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C[C@@H](N)C(=O)O)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | (2 R)-2-amino-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.22 |
| Formel vikt | 170.1104 g/mol |
| Visa mer |