Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-fenylalanin, 99+%
Produktkod. 10521431 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10521431 25 g Glasflaska 25g
10024043 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10521431 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 172040250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 673-06-3 | C9H11NO2 | 165,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 673-06-3
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
MDL-nummer MFCD00004270
InChI-nyckel COLNVLDHVKWLRT-MRVPVSSYSA-N
Synonym d-phenylalanine, h-d-phe-oh, 2r-2-amino-3-phenylpropanoic acid, d-phe, sabiden, phenylalanine d-form, alanine, phenyl-, d, d-diphenylalanine, r-2-amino-3-phenylpropanoic acid, d-alpha-amino-beta-phenylpropionic acid
PubChem CID 71567
ChEBI CHEBI:16998
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-fenylpropansyra
LEDER N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Phenylalanine
Arsenik (As) Max 3 ppm.
Färg Vitt
Tungmetaller (som Pb) Max 20 ppm per minut.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förlust vid torkning 0,5% max.
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, 494
Specifik rotation +32° till +35° (20 °C, 589 nm) (c=2, vatten)
Merck Index 15, 7382
Sulfaterad ask 0,1% max.
Specifikt rotationsförhållande +33,50° (20 °C c=2,H2O)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 165.19
Procent renhet ≥99.0%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.