Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-fenylalanin, 99 %
Produktkod. 11453224
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453224 25 g 25g
11443224 5 g 5g
11463224 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453224 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A10572.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 673-06-3 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Det är en essentiell aminosyra med antidepressiva och smärtstillande aktiviteter. farmaceutiska intermediärer, främst används för att behandla, förebygga osteoporos, kardiovaskulär, diabetes, åderförkalkning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en essentiell aminosyra med antidepressiva
och smärtstillande aktiviteter. farmaceutiska intermediärer, främst används för att behandla, förebygga osteoporos, kardiovaskulär, diabetes, åderförkalkning.
Löslighet
Lösligt i vatten (30 mg/ml). Något löslig i metanol, etanol, DMSO.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 673-06-3
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
MDL-nummer MFCD00004270
InChI-nyckel COLNVLDHVKWLRT-MRVPVSSYSA-N
Synonym d-phenylalanine, h-d-phe-oh, 2r-2-amino-3-phenylpropanoic acid, d-phe, sabiden, phenylalanine d-form, alanine, phenyl-, d, d-diphenylalanine, r-2-amino-3-phenylpropanoic acid, d-alpha-amino-beta-phenylpropionic acid
PubChem CID 71567
ChEBI CHEBI:16998
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-fenylpropansyra
LEDER N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Phenylalanine
Smältpunkt ∽273°C to 276°C (decomposition)
Beilstein 2804068
Merck Index 14,7271
Löslighetsinformation Soluble in water (30mg/ml). Slightly soluble in methanol,ethanol,DMSO.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 165.19
Optisk rotation +34° (c=2 in water)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.