Läs mer
D-Phenylalanine-d5, TRC
Produktkod. 30179361
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179361 250 mg
30179441 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30179361 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP319412250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 362049-55-6
Molekylformel C9 D5 H6 N O2
Molekylvikt (g/mol) 170.22
Synonym (2R)-2-Amino-3-phenylpropanoic Acid-d5, (R)-3-Phenyl-2-aminopropanoic Acid-d5, (R)-Phenylalanine-d5, D-(+)-Phenylalanine-d5, D-alpha-Amino-beta-phenylpropionic Acid-d5, Endorphenyl-d5, NSC 25005-d5, D-Phenylalanine-D5 (phenyl-D5), D-Phenylalanine-2,3,4,5,6-d5, D-Phenyl-d5-alanine (9CI), D-Phenylalanine-(phenyl-d5), D-(2,3,4,5,6-2H5)Phenylalanine, D-[2H5]Phenylalanine, d5-ring-D-Phenylalanine, (2R)-2-Amino-3-(phenyl-d5)propanoic acid, D-Phenyl-d5-alanine
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanoic acid
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@@H](N)C(=O)O)c([2H])c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Phenylalanine-d5
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
Formel vikt 170.1104