missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D-Phenylalanine-d5, TRC

Produktkod. 30179441
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179441 25 mg
30179361 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30179441 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP31941225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 362049-55-6
Molekylformel C9 D5 H6 N O2
Molekylvikt (g/mol) 170.22
Synonym (2R)-2-Amino-3-phenylpropanoic Acid-d5, (R)-3-Phenyl-2-aminopropanoic Acid-d5, (R)-Phenylalanine-d5, D-(+)-Phenylalanine-d5, D-alpha-Amino-beta-phenylpropionic Acid-d5, Endorphenyl-d5, NSC 25005-d5, D-Phenylalanine-D5 (phenyl-D5), D-Phenylalanine-2,3,4,5,6-d5, D-Phenyl-d5-alanine (9CI), D-Phenylalanine-(phenyl-d5), D-(2,3,4,5,6-2H5)Phenylalanine, D-[2H5]Phenylalanine, d5-ring-D-Phenylalanine, (2R)-2-Amino-3-(phenyl-d5)propanoic acid, D-Phenyl-d5-alanine
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanoic acid
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@@H](N)C(=O)O)c([2H])c1[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D-Phenylalanine-d5
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
Formel vikt 170.1104
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.