Läs mer
D-fenylalaninmetylesterhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11935391 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11935391 5 g 5g
11955391 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11935391 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442620050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13033-84-6 | C10H14ClNO2 | 215.68 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13033-84-6
Molekylformel C10H14ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 215.68
MDL-nummer MFCD00066112
InChI-nyckel SWVMLNPDTIFDDY-SBSPUUFOSA-N
Synonym d-phenylalanine methyl ester hydrochloride, h-d-phe-ome.hcl, d-phenylalanine methyl ester hcl, h-d-phe-ome hcl, r-methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, d-phenylalanine, methyl ester, hydrochloride, methyl d-phenylalaninate hydrochloride, r-phenylalanine methyl ester hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
PubChem CID 11481330
IUPAC-namn metyl-(2R)-2-amino-3-fenylpropanoat;hydroklorid
LEDER Cl.COC(=O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt 157°C to 159°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Specifik rotation -35.76
Formel vikt 215.68
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Produktbeteckning
  • D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.