Läs mer
D-fenylalaninmetylesterhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11435670
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435670 5 g 5g
11445670 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11435670 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25920.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13033-84-6 | C10H14ClNO2 | 215.68 g/mol
Benshydryliden Aza-Glycinyl-D-Fenylalanin Metylester syntetiserades från D-fenylalanin-metylesterhydroklorid. Används vid omvandling av aminosyror till n-mentyloxikarbonylalkylesterderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Benshydryliden Aza-Glycinyl-D-Fenylalanine Metylester syntetiserades från D-fenylalaninmetylesterhydroklorid. Används vid omvandling av aminosyror till n-mentyloxikarbonylalkylesterderivat.
Löslighet Löslig i etanol
och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara vid 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13033-84-6
Molekylformel C10H14ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 215.68
MDL-nummer MFCD00066112
InChI-nyckel SWVMLNPDTIFDDY-SBSPUUFOSA-N
Synonym d-phenylalanine methyl ester hydrochloride, h-d-phe-ome.hcl, d-phenylalanine methyl ester hcl, h-d-phe-ome hcl, r-methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, d-phenylalanine, methyl ester, hydrochloride, methyl d-phenylalaninate hydrochloride, r-phenylalanine methyl ester hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
PubChem CID 11481330
IUPAC-namn metyl-(2R)-2-amino-3-fenylpropanoat;hydroklorid
LEDER Cl.COC(=O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt 158°C to 162°C
Löslighetsinformation Soluble in Ethanol and Methanol.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 215.68
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.