Läs mer
D-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride, 98%
Produktkod. 15428246
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428246 5 g 5g
15438246 250 mg 250mg
15418246 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15428246 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63325.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3403-25-6 | C13H20ClNO2 | 257.758 g/mol
D-fenylalanin-tert-butylesterhydroklorid används som en finkemisk mellanprodukt, jordbrukskemikalie& farmaceutisk mellanprodukt. Den har antistatiska och korrosionsskyddande egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-fenylalanin tert-butylesterhydroklorid används som en finkemisk mellanprodukt, agrokemisk och farmaceutisk mellanprodukt. Den har antistatiska och korrosionsskyddande egenskaper.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Värmekänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3403-25-6
Molekylformel C13H20ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 257.758
MDL-nummer MFCD00153455
InChI-nyckel FDMCEXDXULPJPG-RFVHGSKJSA-N
Synonym h-d-phe-otbu.hcl, r-tert-butyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, tert-butyl 2r-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, d-phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride, d-phenylalanine t-butylester hydrochloride, d-phenylalanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-d-phe-otbu hydrochloride, tert-butyl d-phenylalaninate hydrochloride, h-d-phe-otbu hcl, h-d-phe-obut hcl
PubChem CID 15942423
IUPAC-namn tert-butyl-(2R)-2-amino-3-fenylpropanoat;hydroklorid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride
Löslighetsinformation Soluble in water.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 257.76
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.