Läs mer
D-fenylalanin, TRC
Produktkod. 30134399
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134399 25 g
30134233 100 g
30003517 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134399 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP31941025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 673-06-3
Molekylformel C9 H11 N O2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
Synonym D-Phenylalanine, Alanine, phenyl-, D- (8CI), (R)-(+)-Phenylalanine, (R)-2-Amino-3-phenylpropionic acid, (R)-3-Phenyl-2-aminopropanoic acid, (R)-Phenylalanine, D-(+)-Phenylalanine, D-α-Amino-β-phenylpropionic acid, Endorphenyl, NSC 25005
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-fenylpropansyra
LEDER N[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Phenylalanine
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1
Kvantitet 25 g
Formel vikt 165.079