Läs mer
D-fenylalaninol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11352217
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11352217 250 mg 250mg
11342217 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09697.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 5267-64-1 | Molekylformel: C9H13NO
D-fenylalaninol används som en kiral hjälpmedel för asymmetriska Michael-reaktioner. Det är en enantiomer av L-fenylalaninol, en hämmare av intestinal fenylalaninabsorption. Det fungerar som ett hämmande medel för de enzymer som ansvarar för nedbrytningen av endorfiner.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
D-fenylalaninol används som en kiral hjälpmedel för asymmetriska Michael-reaktioner. Det är en enantiomer av L-fenylalaninol, en hämmare av intestinal fenylalaninabsorption. Det fungerar som ett hämmande medel för de enzymer som ansvarar för nedbrytningen av endorfiner.
Löslighet
Löslig i diklormetan, etylacetat, metanol.
Anteckningar
Luftkänslig. Förvara bort från luften. Förvara under torr inert gas. Oförenligt med koldioxid, luft, syror och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5267-64-1
Molekylformel C9H13NO
MDL-nummer MFCD00064298
Synonym d-phenylalaninol, r-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, d-penylalaninol, r-+-2-amino-3-phenyl-1-propanol, 2r-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, d +-phenylalaninol, +-d-phenylalaninol, r-2-amino-3-phenyl-1-propanol, d-+-phenylalaninol, r-phenylalaninol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Phenylalaninol
Smältpunkt 89 °C till 94 °C
Kvantitet 250 mg
Optisk rotation +23 ±2° (c=5 i etanol)
UN-nummer UN3259
Beilstein 4665408
Formel vikt 151.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.