missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D-fenylalaninol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-7045177
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11352217

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09697.MD

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

D-Phenylalaninol används som ett kiralt hjälpmedel för asymmetriska Michael-reaktioner. Det är en enantiomer av L-Phenylalaninol, en hämmare av intestinal fenylalaninabsorption. Det fungerar som ett hämmande medel för de enzymer som är ansvariga för nedbrytningen av endorfiner.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Tillämpningar
D-Phenylalaninol används som ett kiralt hjälpmedel för asymmetriska Michael-reaktioner. Det är en enantiomer av L-Phenylalaninol, en hämmare av intestinal fenylalaninabsorption. Det fungerar som ett hämmande medel för de enzymer som är ansvariga för nedbrytningen av endorfiner.

Löslighet Löslig i diklormetan
, etylacetat, metanol.

Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras åtskilt från luft. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med koldioxid, luft, syror och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5267-64-1
Molekylformel C9H13NO
MDL-nummer MFCD00064298
Synonym d-phenylalaninol, r-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, d-penylalaninol, r-+-2-amino-3-phenyl-1-propanol, 2r-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, d +-phenylalaninol, +-d-phenylalaninol, r-2-amino-3-phenyl-1-propanol, d-+-phenylalaninol, r-phenylalaninol

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D-Phenylalaninol
Smältpunkt 89°C to 94°C
Kvantitet 250 mg
Optisk rotation +23 ± 2° (c=5 in Ethanol)
UN-nummer UN3259
Beilstein 4665408
Formel vikt 151.21
Procent renhet 98%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.