missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D-Phenylalaninol-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Phenylalaninol-d2 |
| CAS | 63386-40-3 |
| Molekylformel | C9H11D2NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (betaR)-beta-Amino-benzenepropanol-d2, D-2-Amino-3-phenyl-1-propanol-d2, ((1R)-1-Hydroxymethyl-2-phenylethyl)amine-d2, (2R)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol-d2, (R)-(+)-2-Amino-3-phenyl-1-glycinol-d2, (R)-2-Amino-1-hydroxy-3-phenylpropane-d2, (R)-2-Benzylethanolamine-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m1/s1/i7D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)[C@H](N)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-1,1-dideuterio-3-phenylpropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.22 |
| Formel vikt | 153.1123 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?