Läs mer
D-fenylalaninol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Phenylalaninol |
| CAS | 5267-64-1 |
| Molekylformel | C9H13NO |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | (betaR)-beta-Amino-benzenepropanol, D-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, ((1R)-1-Hydroxymethyl-2-phenylethyl)amine, (2R)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, (R)-(+)-2-Amino-3-phenyl-1-glycinol, (R)-2-Amino-1-hydroxy-3-phenylpropane, (R)-2-Benzylethanolamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m1/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CO)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-3-fenylpropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.21 |
| Formel vikt | 151.0997 |