Läs mer
D(-)-Phenylglycinamide, 99%
Produktkod. 10307521 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10307521 25 g Glasflaska 25g
10256101 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10307521 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 346700250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6485-67-2 | C8H10N2O | 150.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6485-67-2
Molekylformel C8H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 150.18
MDL-nummer MFCD06799064
InChI-nyckel KIYRSYYOVDHSPG-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-2-amino-2-phenylacetamide, 2r-2-amino-2-phenylacetamide, d--phenylglycinamide, d-phenylglycinamide, unii-2ndy0ko51e, 2r-2-amino-2-phenylethanamide, 2ndy0ko51e, d-phenylglycine amide, d--phenylglycinamide,, d---phenylglycine amide
PubChem CID 729987
IUPAC-namn (2R)-2-amino-2-fenylacetamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(-)-Phenylglycinamide
Namnnotering 99%
Smältpunkt 125.0°C to 129.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH(NH2)C(O)NH2
Kvantitet 25 g
Specifikt rotationsförhållande −48.5° (20°C c=0.55,EtOH)
Specifik rotation − 48.50
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: better soluble ph <6
Formel vikt 150.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • D(-)-Phenylglycinamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.