Läs mer
D-fenylglycinol, TRC
Produktkod. 30428748
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30428748 5 g
30426745 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30428748 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3272955G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56613-80-0
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.18
Synonym (-)-(R)-beta-Aminobenzeneethanol, (2R)-2-Amino-2-phenylethanol, (R)-(-)-2-Amino-2-phenylethanol, (R)-(-)-2-Phenyl-2-aminoethanol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol, (R)-alpha-Phenylglycinol, (betaR)-beta-Aminobenzeneethanol, D-(-)-2-Amino-2-phenylethanol, D-(-)-alpha-Phenylglycinol, [(R)-2-Hydroxy-1-phenylethyl]amine
IUPAC-namn (2R)-2-amino-2-fenyletanol
LEDER N[C@@H](CO)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Phenylglycinol
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m0/s1
Formel vikt 137.0841