Läs mer
D-​(+)​-​Phenyllactic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16497796
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16497796 100 mg
1 options
Produktkod. 16497796 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY30219
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
MedChemExpress D-​(+)​-​Phenyllactic acid is an anti-bacterial agent, excreted by Geotrichum candidum, inhibits a range of Gram-positive from humans and foodstuffs and Gram-negative bacteria found in humans.
D-​(+)​-​Phenyllactic acid is an anti-bacterial agent, excreted by Geotrichum candidum, inhibits a range of Gram-positive from humans and foodstuffs and Gram-negative bacteria found in humans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-​(+)​-​Phenyllactic acid
Fysisk form Solid
CAS 7326-19-4
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H10O3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym D-3-Phenyllactic acid
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (601.79 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)[C@H](O)CC1=CC=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Formel vikt 166.17
Procent renhet 99.54%