Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-Pinitol, 95 %
Produktkod. 15493148
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15493148 1 g 1g
15413158 250 mg 250mg
15403158 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15493148 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer H56648.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 10284-63-6 | C7H14O6 | 194,18 g/mol
Det är en föregångare till biologiskt aktiva fluorerade isosterer av inositol, som uppvisar celltillväxthämmande egenskaper och har visat antidiabetiska egenskaper hos möss. Det tros vara en saltstressregulator i ett brett spektrum av växter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en föregångare till biologiskt aktiva fluorerade isosterer av inositol, som uppvisar celltillväxthämmande egenskaper och har visat antidiabetiska egenskaper hos möss. Det tros vara en saltstressregulator i ett brett spektrum av växter.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10284-63-6
Molekylformel C7H14O6
Molekylvikt (g/mol) 194.18
MDL-nummer MFCD00216659
InChI-nyckel DSCFFEYYQKSRSV-FEPQRWDDSA-N
Synonym d-pinitol, pinitol, 3-o-methyl-d-chiro-inositol, d-+-pinitol, inzitol, pinit, +-pinitol, methylinositol, sennitol, d-ononitol
PubChem CID 164619
IUPAC-namn (1S,2S,4S,5R)-6-metoxicyklohexan-1,2,3,4,5-pentol
LEDER COC1[C@@H](O)[C@@H](O)C(O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Pinitol
Smältpunkt 178 °C till 185 °C
Kvantitet 1 g
Merck Index 14,10361
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Optisk rotation +60° (c=1 i vatten)
Formel vikt 194.18
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.