Läs mer
D-Pinitol, TRC
Produktkod. 30350012
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30350012 25 g
1 options
Produktkod. 30350012 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD21294025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material D-Pinitol
CAS 10284-63-6
Molekylformel C7 H14 O6
Kvantitet 25 g
Synonym 3-O-Methyl-D-chiro-inositol, Matezit, Pinit, Sennit, Sennitol
InChI formel InChI=1S/C7H14O6/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h2-12H,1H3/t2-,3-,4-,5-,6+,7+/m0/s1
LEDER CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-namn (1R,2S,4S,5S)-6-metoxycyklohexan-1,2,3,4,5-pentol
Molekylvikt (g/mol) 194.18
Formel vikt 194.079