Läs mer
D-pipekolsyra, TRC
Produktkod. 30419183
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30419183 100 mg
1 options
Produktkod. 30419183 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP479751100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Pipecolinic Acid
CAS 1723-00-8
Molekylformel C6 H11 N O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 2-Piperidinecarboxylic acid, (2R)-, 2-Piperidinecarboxylic acid, (R)-, Pipecolic acid, D-(+)- (8CI), (2R)-2-Piperidinecarboxylic acid, (+)-Pipecolic acid, (+)-Pipecolinic acid, (2R)-Piperidine-2-carboxylic acid, (R)-(+)-2-Piperidinecarboxylic acid, (R)-(+)-Pipecolic acid, (R)-2-Carboxypiperidine, (R)-2-Piperidinecarboxylic acid, (R)-Pipecolic acid, (R)-Pipecolinic acid, D-(+)-Pipecolic acid, D-Homoproline, D-Pipecolic acid, D-Pipecolinic acid, D-Piperidine-2-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m1/s1
LEDER OC(=O)[C@H]1CCCCN1
IUPAC-namn (2R)-piperidin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 129.16
Formel vikt 129.079