Läs mer
D-Pipekolinsyra, 97 %
Produktkod. 15429858
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15429858 100 g 100g
15409858 5 g 5g
15419858 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15429858 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63255.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
CAS: 1723-00-8 | C6H11NO2 | 129,159 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1723-00-8
Molekylformel C6H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 129.159
MDL-nummer MFCD00064346
InChI-nyckel HXEACLLIILLPRG-RXMQYKEDSA-N
Synonym r-piperidine-2-carboxylic acid, d-pipecolic acid, d-pipecolinic acid, d +-pipecolinic acid, d-homoproline, 2r-piperidine-2-carboxylic acid, r-pipecolic acid, +-pipecolic acid, d-piperidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 736316
ChEBI CHEBI:41582
IUPAC-namn (2R)-piperidin-2-karboxylsyra
LEDER C1CCNC(C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Pipecolinic acid
Smältpunkt 277 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 81094
Formel vikt 129.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.