Läs mer
D(+)-Pipecolinic acid, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10625901 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10625901 100 mg Glass bottle 100mg
1 options
Produktkod. 10625901 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 290981000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Pipecolinic acid
Namnnotering 99%
CAS 1723-00-8
Smältpunkt 277°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H11NO2
MDL-nummer MFCD00064346
Kvantitet 100 mg
Beilstein 22, 8
Merck Index 14, 7458
Specifikt rotationsförhållande +26.5° (25°C c=5,water)
Specifik rotation + 26.5
Synonym r-piperidine-2-carboxylic acid, d-pipecolic acid, d-pipecolinic acid, d +-pipecolinic acid, d-homoproline, 2r-piperidine-2-carboxylic acid, r-pipecolic acid, +-pipecolic acid, d-piperidine-2-carboxylic acid
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
InChI-nyckel HXEACLLIILLPRG-RXMQYKEDSA-N
LEDER C1CCNC(C1)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-piperidine-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 129.16
PubChem CID 736316
ChEBI CHEBI:41582
Formel vikt 129.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • D(+)-Pipecolinic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.